Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
1.05708.0250EA 112 EUR
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Densidad: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03457537
Núm. CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Grade Reag. Ph Eur
Synonyms Sodium aluminium silicate