Bencina de petróleo, 100…140 °C, EMPLURA® (naphtha benzine), Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
MQ200
1.01770.1000 1.01770.6025 1.01770.2500
1.01770.1000EA 62.7 EUR
1.01770.1000 1.01770.6025 1.01770.2500
Bencina de petróleo, 100…140 °C, EMPLURA® (naphtha benzine), Supelco®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 100…140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0.728 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: -10
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 0.0005 %
Boiling range (lower value) ≥ 100.0 °C
Boiling range (upper value) ≤ 140.0 °C
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.720 - 0.733
Aromatics (as toluol) ≤ 0.05 %
Readily carbonizable substances conforms
Evaporation residue ≤ 0.005 %
Water ≤ 0.01 %