Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas 4 - 8 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
208590-1KG 208590-5KG
208590-1KGEA 215 EUR
208590-1KG 208590-5KG
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas 4 - 8 mesh, Fluka™
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2,0 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 70955-01-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Form beads
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %