Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en lentejas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
334294-1KG 334294-5KG
334294-1KGEA 241 EUR
334294-1KG 334294-5KG
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en lentejas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2,0 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 70955-01-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Diameter 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 4