Bencina de petróleo, 30…40 °C, Puriss. p.a. analytical reagent, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
77399-2.5L
77399-1L
77399-25L
77399-7L
77399-2.5LEA
181
EUR
77399-2.5L
77399-1L
77399-25L
HONC77399-7L
Bencina de petróleo, 30…40 °C, Puriss. p.a. analytical reagent, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Bencina de petróleo
UNSPSC Code: 12191502
Pto. Ebullición:
7,8 %(V) Densidad: 0,628 g/cm³ (15 °C) Pto. de inflamación: –56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081849 Núm. CAS: 101316-46-5 EINECS: 309-852-0 UN: 1268 ADR: 3,I |
Resultados test especificaciones
Boiling range (30-40°C) | Min. 95 % |
Boiling range | 30 - 40 °C |
Density (D 20/4) | 0.624 - 0.627 |
Refractive index (n 20/D) | 1.356 - 1.358 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Potassium (K) | Max. 0.00005 % |
Lithium (Li) | Max. 0.00001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.00001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Iodine value | Max. 2 |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Benzene (GC) | Max. 0.05 % |