Tamiz molecular A5 (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05722.30 L05722.0B
L05722.30EA 52.3 EUR
L05722.30 L05722.0B
Tamiz molecular A5 (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Tamiz molecular A5 (0,5 nm, 5 Å)
CAS No.: 69912-79-4 MDL No.: MFCD00131613
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 69912-79-4