Bencina de petróleo, 35…60 °C para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
38985.K2
38985.M1
38985.K2EA
102
EUR
38985.K2
38985.M1
Bencina de petróleo, 35…60 °C para HPLC
Bencina de petróleo
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.640
Refractive Index: 1.3630
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 35-60°
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Pto. Ebullición:
35…60 °C Densidad: 0,640 Pto. de inflamación: –49 °C (–57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081849 Núm. CAS: 64742-49-0 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3,I |