Tamiz molecular A5 (0,5 nm, 5 Å), gotas 8-12 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
208620-1KG 208620-5KG
208620-1KGEA 222.57 EUR
208620-1KG 208620-5KG
Tamiz molecular A5 (0,5 nm, 5 Å), gotas 8-12 mesh, Fluka™
Tamiz molecular A5 (0,5 nm, 5 Å)
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 69912-79-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %