Buretas, llave de paso recta, husillo de PTFE, Schellbach, BLAUBRAND
Proveedor: Brand
912488 912487 912484
BRND912488EA 175 EUR
BRND912488 BRND912487 BRND912484
Buretas, llave de paso recta, husillo de PTFE, Schellbach, BLAUBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS.
  • Calibrado para entregar "TD, Ex", marcado DE-M
  • Raya Schellbach, marcas anulares en las principales graduaciones
  • Las marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste representan la combinación óptima de resistencia y legibilidad
Longitud: 800 mm
Con certificado individual
Certificaciones: DIN EN ISO 385