Bencina de petróleo, 40…65 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8115.5000EA 266.19 EUR
8115.5000 8115.1000 8115.9025 8115.9200
Bencina de petróleo, 40…65 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…65 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1