Bencina de petróleo, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8240.1000EA 48.68 EUR
8240.1000 8240.5000 8240.9025 8240.9200
Bencina de petróleo, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %