Bencina de petróleo, 40…60 °C, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-2.5L 34491-4X2.5L
34491-45LEA 2940 EUR
34491-45L 34491-7L 34491-1L 34491-2.5L 34491-4X2.5L
Bencina de petróleo, 40…60 °C, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Bencina de petróleo
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Pto. Ebullición: 40…60 °C (1,013 hPa)
Densidad: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 309-852-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l