Bencina de petróleo, 40…60 °C, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.9010 1.01772.4000
1.01772.1000EA 98.4 EUR
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.9010 1.01772.4000
Bencina de petróleo, 40…60 °C, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Point 36 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O) not applicable
Viscosity kinematic 0.45 mm2/s (20 °C)