Bencina de petróleo, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01775.1000 1.01775.2500 1.01775.6010 1.01775.6025 1.01775.4000
1.01775.1000EA 84.8 EUR
1.01775.1000 1.01775.2500 1.01775.6010 1.01775.6025 1.01775.4000
Bencina de petróleo, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO para análisis, Supelco®
Bencina de petróleo
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications..
Pto. Ebullición: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Point 36 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O) not applicable
Viscosity Kinematic 0.45 mm2/s (20 °C)
Grade ACS, ISO