Bencina de petróleo, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
23826.293EA 39.3 EUR
23826.293 23826.327 23826.464 23826.360 23826.550
Bencina de petróleo, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
IR: 01-2119474679-18
Order Now
Resultados test especificaciones
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
Intérvalo de destilación (40 - 60 °C) 75% min.
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %