Bencina de petróleo, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis (max. 0,0100% hidrocarburos aromáticos)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23835.294EA 45.3 EUR
23835.294 23835.328 23835.460 23835.556 23835.363
Bencina de petróleo, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis (max. 0,0100% hidrocarburos aromáticos)
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
IR: 01-2119474679-18
Order Now
Resultados test especificaciones
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 1
Colouration Max. 10 APHA
Boiling range (40-60°C) (Vol %) Min. 90%
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test