Bencina de petróleo, 40…65 °C, anhidro, TECHNICAL (max. 0,0100% hidrocarburos aromáticos)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
23837.325EA 48.1 EUR
23837.325 23837.291 23837.360 23837.462 23837.553
Bencina de petróleo, 40…65 °C, anhidro, TECHNICAL (max. 0,0100% hidrocarburos aromáticos)
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…65 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Distillation range 40 - 65 °C