Bencina de petróleo, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01773.6025
1.01773.6025EA 871 EUR
1.01773.6025
Bencina de petróleo, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…80 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,665 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: <–30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II