Bencina de petróleo, 40…80 °C Denaturation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
MQ200
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
1.01769.1000EA 75 EUR
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
Bencina de petróleo, 40…80 °C Denaturation, Supelco®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 40…70 °C (1013 hPa)
Densidad: 0.666 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: -10
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II