Bencina de petróleo, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8116.5000EA 248.28 EUR
8116.5000 8116.1000
Bencina de petróleo, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 60…100 °C (1013 hPa)
Densidad: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -10
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Range 60 - 100 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1