Bencina de petróleo, 60…80 °C, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
MQ300
1.01774.1000 1.01774.2500
1.01774.1000EA 82.3 EUR
1.01774.1000 1.01774.2500
Bencina de petróleo, 60…80 °C, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 60…80 °C (1013 hPa)
Densidad: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (25 °C) practically insoluble
Boiling Point 60 - 80 °C
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C