Bencina de petróleo, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23840.292EA 51.9 EUR
23840.292 23840.326 23840.460
Bencina de petróleo, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 60…80 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Bromine value Max. 3
Colouration Max. 10 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Boiling range (60-80°C) Min. 90 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as CS2) Max. 3 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.15 ppm
Ba (Barium) Max. 0.08 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.08 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.75 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.08 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm