Bencina de petróleo, 80…110 °C, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23841.320EA 50.5 EUR
23841.320 23841.364
Bencina de petróleo, 80…110 °C, TECHNICAL
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 80-100 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C