Cloroformo-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) estabilizado, MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Triclorometano-D1, Cloroformo-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
1.03296.0025EA 39.1 EUR
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
Cloroformo-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) estabilizado, MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Pto. Ebullición: 60.8
Pto. de fusión: 60.8 °C (1013 hPa)
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.0003
Performance test (NMR-spectrum) passes test