Cloroformo-D1 99.8 atom % D + 1% TMS estabilizado para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with silver
368981000
368985000
ACRO368981000EA
116
EUR
ACRO368981000
ACRO368985000
Cloroformo-D1 99.8 atom % D + 1% TMS estabilizado para espectroscopia RMN
Cloroformo-D1
Formula:
CDCl₃ Pto. Ebullición: 60,8 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –64 °C Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000827 Núm. CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % |
Stabilizer | silver foil |
D-Enrichment | ≥99.75 % |
TMS | 1 v/v% |