Cloroformo-D1 99.8 atom % D + 1% TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 36.6 EUR
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Cloroformo-D1 99.8 atom % D + 1% TMS para espectroscopia RMN
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
Pto. Ebullición: 60,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%