Acetonitrilo-D3 99 atom % D + 1% TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo-D3
214530100 214530250 214530500
ACRO214530100EA 77.2 EUR
ACRO214530100 ACRO214530250 ACRO214530500
Acetonitrilo-D3 99 atom % D + 1% TMS para espectroscopia RMN
Acetonitrilo-D3
Formula: D₃CCN
Pto. Ebullición: 80,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001881
Núm. CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %