Acetona-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanona-D6
351380100 351380500
ACRO351380100EA 61.6 EUR
ACRO351380100 ACRO351380500
Acetona-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Acetona-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03 g/mol
Pto. Ebullición: 55.5
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044635
Núm. CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %