Acetona-D6 99.5 atom % D + 1% TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanona-D6
181160100 181160500
ACRO181160100EA 61.5 EUR
ACRO181160100 ACRO181160500
Acetona-D6 99.5 atom % D + 1% TMS para espectroscopia RMN
Acetona-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03 g/mol
Pto. Ebullición: 55.5
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044635
Núm. CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥97.5 %