Tolueno-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
351500050 351500250
ACRO351500050EA 75.7 EUR
ACRO351500050 ACRO351500250
Tolueno-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Tolueno-D8
Formula: C₆D₅CD₃
Pto. Ebullición: 110 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –84 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044638
Núm. CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %