Dimetil sulfóxido-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
351450100 351450250 351451000
ACRO351450100EA 83.3 EUR
ACRO351450100 ACRO351450250 ACRO351451000
Dimetil sulfóxido-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Pto. Ebullición: 190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 20,2 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 %