Dimetil sulfóxido-D6 (99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DMSO-D6
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03592.0005 1.03592.0025
1.03592.0005EA 123 EUR
1.03592.0005 1.03592.0025
Dimetil sulfóxido-D6 (99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 20.2
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water - K. Fischer, H₂O + D₂O ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water - NMR, H₂O ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) ≤ 0.03 %