Dimetil sulfóxido-D6 (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03587.0100 1.03587.0006
1.03587.0100EA 509 EUR
1.03587.0100 1.03587.0006
Dimetil sulfóxido-D6 (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Pto. Ebullición: 189 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 20,2 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Deuteration degree ≥ 99.9 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.001
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test