Piridina-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 141 EUR
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Piridina-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Piridina-D5
Formula: C₅D₅N
Pto. Ebullición: 114,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044639
Núm. CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %