Mono resistente a los químicos con calcetines disipadores, Tychem® 6000 F, modelo CHA6a
Proveedor: DuPont
CHA6TGY16/2XL CHA6TGY16/3XL CHA6TGY16/L CHA6TGY16/M CHA6TGY16/S CHA6TGY16/XL
DUPOCHA6TGY16/2XLEA 1180 EUR
DUPOCHA6TGY16/2XL DUPOCHA6TGY16/3XL DUPOCHA6TGY16/L DUPOCHA6TGY16/M DUPOCHA6TGY16/S DUPOCHA6TGY16/XL
Mono resistente a los químicos con calcetines disipadores, Tychem® 6000 F, modelo CHA6a
Prendas desechables
Los monos Tychem® 6000 F están hechos de un tejido ligero y duradero (<500 g por prenda) que consiste en una película de barrera patentada laminada a un sustrato Tyvek® resistente. Ofrecen una excelente protección contra la permeabilidad química a una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y ciertos agentes de guerra química.
  • Con capucha; cara, muñecas y cintura elásticas para un ajuste óptimo
  • Sistema de cierre con doble cremallera autoadhesiva para una mayor protección
  • La solapa de la barbilla autoadhesiva para sellar el traje a las mascarillas faciales.
  • Los lazos del pulgar evitan que las mangas se suban
  • Costuras cosidas y sobrecintadas con cinta de barrera para protección y fuerza
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Con calcetines integrados para ser usados dentro de los zapatos o botas y solapas adicionales hasta la rodilla.
Tychem® F se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos, respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
Peso: 120 g/m²
Certificaciones: Tipo 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Cat. III