N,N-Dimetilformamida-D7 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DMF-D7, Ácido fórmico dimetilamida-D7, N,N-Di[2H3]metil[2H]formamida
183600010 183600100
ACRO183600010EA 95.5 EUR
ACRO183600010 ACRO183600100
N,N-Dimetilformamida-D7 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
N,N-Dimetilformamida-D7
Formula: DCOON(CD₃)₂
MW: 80.04 g/mol
Pto. Ebullición: 152
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003286
Núm. CAS: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
D-Enrichment ≥99.4 %