N,N-Dimetilformamida-D7 (99.5% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11656.0009 1.11656.0001
1.11656.0009EA 861 EUR
1.11656.0009 1.11656.0001
N,N-Dimetilformamida-D7 (99.5% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilformamida-D7
Formula: DCOON(CD₃)₂
Pto. Ebullición: 152 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003286
Núm. CAS: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3,