Ácido trifluoroacético-D (99% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: [2H]Ácido trifluoroacético, TFA-D
166400050 166400100 166400250 166401000
ACRO166400050EA 37.9 EUR
ACRO166400050 ACRO166400100 ACRO166400250 ACRO166401000
Ácido trifluoroacético-D (99% D) para espectroscopia RMN
Ácido trifluoroacético-D
Formula: F₃CCOOD
MW: 115.02 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044563
Núm. CAS: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
GC ≥96.0 %