Ácido trifluoroacético-D Isotope_(99.5% D) NMR
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: [2H]Ácido trifluoroacético, TFA-D
325310100 325310250 325311000
ACRO325310100EA 85.7 EUR
ACRO325310100 ACRO325310250 ACRO325311000
Ácido trifluoroacético-D Isotope_(99.5% D) NMR
Ácido trifluoroacético-D
Formula: F₃CCOOD
MW: 115.02 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044563
Núm. CAS: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %