Deuterio óxido 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 41.6 EUR
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuterio óxido 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Deuterio óxido
Formula: D₂O
Pto. Ebullición: 101,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3,8 °C
Densidad: 1,105 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044636
Núm. CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Índice Merck: 12,02984
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %