Deuterio óxido 100.0 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
166310100 166310500 166311000
ACRO166310100EA 83.5 EUR
ACRO166310100 ACRO166310500 ACRO166311000
Deuterio óxido 100.0 atom % D para espectroscopia RMN
Deuterio óxido
Formula: D₂O
Pto. Ebullición: 101,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3,8 °C
Densidad: 1,105 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044636
Núm. CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Índice Merck: 12,02984
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %