Deuterio óxido Isotope_(99.9% D), MagniSolv™ NMR , pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Agua-D2
MQ200
1.13366.0100 1.13366.0025 1.13366.0500
1.13366.0100EA 377 EUR
1.13366.0100 1.13366.0025 1.13366.0500
Deuterio óxido Isotope_(99.9% D), MagniSolv™ NMR , pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Deuterio óxido
MagniSolv™ deuterated solvents provide:
• Reliable results in the NMR-spectra by excellent chemical purity and highest isotopic enrichment.
• Reliable deuteration degrees.
• Low residual water content.
• Determination of water content in two ways.
Formula: D₂O
MW: 20 g/mol
Pto. Ebullición: 101.3
Pto. de fusión: 3.8
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044636
Núm. CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Índice Merck: 12,02984
Order Now
Resultados test especificaciones
Deuteration degree ≥ 99.90 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test