Dimetil sulfóxido-D6 99.9 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Scientific
166290100 166290500 166291000
ACRO166290100EA 101 EUR
ACRO166290100 ACRO166290500 ACRO166291000
Dimetil sulfóxido-D6 99.9 atom % D para espectroscopia RMN
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Pto. Ebullición: 189 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 20,2 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %