Dimetil sulfóxido-D6 99+ atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: DMSO-D6
174890500 174892500
ACRO174890500EA 243 EUR
ACRO174890500 ACRO174892500
Dimetil sulfóxido-D6 99+ atom % D para espectroscopia RMN
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Pto. Ebullición: 189 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 20,2 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %