Dimetil sulfóxido-D6 (99.5% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Scientific
321290100 321290500 321290011
ACRO321290100EA 54.3 EUR
ACRO321290100 ACRO321290500 ACRO321290011
Dimetil sulfóxido-D6 (99.5% D) para espectroscopia RMN
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Pto. Ebullición: 190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 20,2 °C
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %