Dimetil sulfóxido-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: DMSO-D6
360000100 360000500
ACRO360000100EA 75.3 EUR
ACRO360000100 ACRO360000500
Dimetil sulfóxido-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 20.2
Densidad: 1.19 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.02 to 0.04 v/v %