Dimetil sulfóxido-D6 ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DMSO-D6
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0025EA 360 EUR
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
Dimetil sulfóxido-D6 ≥99.95% (Isotopic), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Dimetil sulfóxido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 20.2
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002090
Núm. CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %