Fulereno C60 99.9%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
295012500 295010010
ACRO295012500EA 165 EUR
ACRO295012500 ACRO295010010
Fulereno C60 99.9%
Fulereno C60
Formula: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Pto. de fusión: ? 280 °C
Densidad: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151408
Núm. CAS: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.85 %