Fulereno C60 ≥99.9%, en polvo, sublimado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
42008.03
42008.MD
42008.MF
42008.03EA
508
EUR
42008.03
42008.MD
42008.MF
Fulereno C60 ≥99.9%, en polvo, sublimado
Fulereno C60
Purity: 99.9+%
CAS No.: 99685-96-8
Density: 1.7
Appearance: Black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00151408
Formula:
C₆₀ MW: 720,66 g/mol Pto. Ebullición: 500…600 °C (subl.) Pto. de fusión: > 280 °C Densidad: 1,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151408 Núm. CAS: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Índice Merck: 13,01447 |