Fulereno C70 99+%, en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Buckminster-Fullerene C70, [5,6]-Fullerene-C70
42600.03
42600.MD
42600.03EA
1520
EUR
42600.03
42600.MD
Fulereno C70 99+%, en polvo
Fulereno C70
Purity: 99+%
CAS No.: 115383-22-7
Physical Form: Powder
Density: 1.7
Appearance: Grey/black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00282904
Formula:
C₇₀ MW: 840,77 g/mol Pto. Ebullición: 500…600 °C (subl.) Pto. de fusión: > 280 °C Densidad: 1,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00282904 Núm. CAS: 115383-22-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |